Human IL-21, Fc Tag (IL1-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 23 - Ser 155 (Accession Q9HBE4-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IL-21, Fc Tag (IL1-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 23 - Ser 155 (Accession Q9HBE4-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-21, Fc Tag (IL1-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 23 - Ser 155 (Accession Q9HBE4-1). 1 * 1 mg ACRBIL1-H5253-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou