Recombinat Protein,Human IL-18 R1 CD218a Protein, Fc Tag,Human IL-18 R1, Fc Tag (IL1-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK2 93). It contains AA Ala 19 - Arg 329 (Accession AAH69575).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human IL-18 R1 CD218a Protein, Fc Tag,Human IL-18 R1, Fc Tag (IL1-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK2 93). It contains AA Ala 19 - Arg 329 (Accession AAH69575).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. 1 * 200 µG ACRBIL1-H5259200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou