Biotinylated Human IL-21, Fc,Avitag (IL1-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 23 - Ser 155 (Accessi on Q9HBE4-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-21, Fc,Avitag (IL1-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 23 - Ser 155 (Accessi on Q9HBE4-1). 1 * 25 µG ACRBIL1-H82F7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou