Mouse IL-13RA1, Fc Tag (IL1-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Thr 340 (Accession NP598751) . 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse IL-13RA1, Fc Tag (IL1-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Thr 340 (Accession NP598751) . 1 * 200 µG ACRBIL1-M5258200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou