Human IL-1 RII, Fc Tag (IL2-H4256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 14 - Glu 343 (Accession NP004624. 1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IL-1 RII, Fc Tag (IL2-H4256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 14 - Glu 343 (Accession NP004624. 1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-1 RII, Fc Tag (IL2-H4256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 14 - Glu 343 (Accession NP004624. 1). 1 * 1 mg ACRBIL2-H4256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou