Human IL-22, His Tag (IL2-H524a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 34 - Ile 179 (Accession Q9GZX6-1). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-22, His Tag (IL2-H524a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 34 - Ile 179 (Accession Q9GZX6-1). 1 * 50 µG ACRBIL2-H524A-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou