Human IL-13 R alpha 2, His Tag (IL2-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 27 - Arg 343 (Accession Q 14627-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-13 R alpha 2, His Tag (IL2-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 27 - Arg 343 (Accession Q 14627-1). 1 * 100 µG ACRBIL2-H52H5100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou