Biotinylated Human IL-2, His,Avitag (IL2-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 21 - Thr 153 (Accessi on P60568-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IL-2, His,Avitag (IL2-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 21 - Thr 153 (Accessi on P60568-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-2, His,Avitag (IL2-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 21 - Thr 153 (Accessi on P60568-1). 1 * 25 µG ACRBIL2-H82E4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou