Human IL-13, His Tag (IL3-H52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 21 - Asn 132 (Accession AAK53823.1) . 1 * 500 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-13, His Tag (IL3-H52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 21 - Asn 132 (Accession AAK53823.1) . 1 * 500 µG ACRBIL3-H52H4500UG 1 * 500 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou