Human IL-33, His Tag (IL3-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 109 - Thr 270 (Accession O95760-1). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-33, His Tag (IL3-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 109 - Thr 270 (Accession O95760-1). 1 * 50 µG ACRBIL3-H52H7-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou