Biotinylated Human IL-13, His,Avitag (IL3-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 21 - Asn 132 (Access ion AAK53823.1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IL-13, His,Avitag (IL3-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 21 - Asn 132 (Access ion AAK53823.1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-13, His,Avitag (IL3-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 21 - Asn 132 (Access ion AAK53823.1). 1 * 25 µG ACRBIL3-H82E5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou