Human IL-15, Tag Free (SPR verified) (IL5-H4117) is expressed from E.coli cells. It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accession P40933- 1). 1 * 20 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-15, Tag Free (SPR verified) (IL5-H4117) is expressed from E.coli cells. It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accession P40933- 1). 1 * 20 µG ACRBIL5-H4117-20UG 1 * 20 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou