Mouse IL-15, Fc Tag (IL5-M5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accession P48346-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse IL-15, Fc Tag (IL5-M5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accession P48346-1). 1 * 1 mg ACRBIL5-M5255-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou