Mouse IL-15, Fc Tag (IL5-M5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accession P48346-1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse IL-15, Fc Tag (IL5-M5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accession P48346-1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse IL-15, Fc Tag (IL5-M5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accession P48346-1). 1 * 50 µG ACRBIL5-M5255-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou