Biotinylated Mouse IL-15, Fc,Avitag (IL5-M82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accessi on P48346-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse IL-15, Fc,Avitag (IL5-M82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 49 - Ser 162 (Accessi on P48346-1). 1 * 25 µG ACRBIL5-M82F3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou