ActiveMax Human IL-6, Tag Free (IL6-H4218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 30 - Met 212 (Accession NP000591). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
ActiveMax Human IL-6, Tag Free (IL6-H4218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 30 - Met 212 (Accession NP000591). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human IL-6, Tag Free (IL6-H4218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 30 - Met 212 (Accession NP000591). 1 * 50 µG ACRBIL6-H4218-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou