Human IL-17 RA, His Tag (ILA-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Accession Q96F46-1 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-17 RA, His Tag (ILA-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Accession Q96F46-1 ). 1 * 1 mg ACRBILA-H5222-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou