Recombinat Protein,Human IL-27 Ra TCCR Protein, Fc Tag,Human IL-27 Ra, Fc Tag (ILA-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293 ). It contains AA Gln 33 - Arg 514 (Accession AAH28003).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. T 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human IL-27 Ra TCCR Protein, Fc Tag,Human IL-27 Ra, Fc Tag (ILA-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293 ). It contains AA Gln 33 - Arg 514 (Accession AAH28003).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. T 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human IL-27 Ra TCCR Protein, Fc Tag,Human IL-27 Ra, Fc Tag (ILA-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293 ). It contains AA Gln 33 - Arg 514 (Accession AAH28003).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. T 1 * 1 mg ACRBILA-H5254-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou