Recombinat Protein,Human IL-3 R alpha CD123 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human IL-3 R alpha, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (ILA-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 19-Arg 305 (Accession P26951-1 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human IL-3 R alpha CD123 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human IL-3 R alpha, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (ILA-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 19-Arg 305 (Accession P26951-1 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human IL-3 R alpha CD123 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human IL-3 R alpha, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (ILA-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 19 - Arg 305  (Accession P26951-1 1 * 100 µG ACRBILA-H5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou