Recombinat Protein,Human IL-31 RA Protein, Fc Tag,Human IL-31 RA, Fc Tag (ILA-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 519 (Accession Q8NI17-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The pro 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human IL-31 RA Protein, Fc Tag,Human IL-31 RA, Fc Tag (ILA-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 519 (Accession Q8NI17-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The pro 1 * 1 mg ACRBILA-H5256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou