Biotinylated Human IL-2 R alpha, His,Avitag (ILA-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 22 - Cys 213 (Accession P01589-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IL-2 R alpha, His,Avitag (ILA-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 22 - Cys 213 (Accession P01589-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-2 R alpha, His,Avitag (ILA-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 22 - Cys 213 (Accession P01589-1). 1 * 25 µG ACRBILA-H82E6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou