Biotinylated Human IL-15 R alpha, Fc,Avitag (ILA-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 31 - Thr 205 (Accession Q13261-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-15 R alpha, Fc,Avitag (ILA-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 31 - Thr 205 (Accession Q13261-1). 1 * 25 µG ACRBILA-H82F4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou