Biotinylated Human IL17A, His,Avitag (ILA-H82Q1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Ala 155 (Access ion Q16552-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IL17A, His,Avitag (ILA-H82Q1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Ala 155 (Access ion Q16552-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL17A, His,Avitag (ILA-H82Q1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Ala 155 (Access ion Q16552-1). 1 * 200 µG ACRBILA-H82Q1200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou