Human IL-1 beta, Tag Free (ILB-H4110) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ala 117 - Ser 269 (Accession P01584-1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IL-1 beta, Tag Free (ILB-H4110) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ala 117 - Ser 269 (Accession P01584-1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-1 beta, Tag Free (ILB-H4110) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ala 117 - Ser 269 (Accession P01584-1). 1 * 50 µG ACRBILB-H4110-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou