Human IL-2 R beta, Fc Tag (SPR verified) (ILB-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Asp 239 (Ac cession NP000869.1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IL-2 R beta, Fc Tag (SPR verified) (ILB-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Asp 239 (Ac cession NP000869.1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-2 R beta, Fc Tag (SPR verified) (ILB-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Asp 239 (Ac cession NP000869.1). 1 * 50 µG ACRBILB-H5253-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou