Biotinylated Human IL-2 R beta, His,Avitag (ILB-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Asp 239 ( Accession P14784-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-2 R beta, His,Avitag (ILB-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Asp 239 ( Accession P14784-1). 1 * 25 µG ACRBILB-H82E3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou