Biotinylated Human IL-12 R beta 1, Fc,Avitag (ILB-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 24 - Glu 540 (Accession P42701-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-12 R beta 1, Fc,Avitag (ILB-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 24 - Glu 540 (Accession P42701-1). 1 * 25 µG ACRBILB-H82F7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou