Biotinylated Human IL-17C, His,Avitag (ILC-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 19 - Val 197 (Acces sion Q9P0M4-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-17C, His,Avitag (ILC-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 19 - Val 197 (Acces sion Q9P0M4-1). 1 * 25 µG ACRBILC-H82E5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou