Recombinat Protein,Human IL-18BP Protein, Fc Tag,Human IL-18BP, Fc Tag (ILP-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It co ntains AA Thr 31 - Gly 194 (Accession NP001138529).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The p 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human IL-18BP Protein, Fc Tag,Human IL-18BP, Fc Tag (ILP-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It co ntains AA Thr 31 - Gly 194 (Accession NP001138529).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The p 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human IL-18BP Protein, Fc Tag,Human IL-18BP, Fc Tag (ILP-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It co ntains AA Thr 31 - Gly 194 (Accession NP001138529).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The p 1 * 200 µG ACRBILP-H5253200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou