Cynomolgus Rhesus macaque IL-4 R alpha, Fc Tag (ILR-C5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - Arg 232 (Accession G7Q0S7). In the region Met 26 - Arg 232, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque IL-4 R alpha s 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque IL-4 R alpha, Fc Tag (ILR-C5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - Arg 232 (Accession G7Q0S7). In the region Met 26 - Arg 232, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque IL-4 R alpha s 1 * 50 µG ACRBILR-C5258-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou