Cynomolgus Rhesus macaque IL-4 R alpha, His Tag (ILR-C52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - Arg 232 (Accession G7Q0S7). In the region Met 26 - Arg 232, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque IL-4 R alph s 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque IL-4 R alpha, His Tag (ILR-C52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - Arg 232 (Accession G7Q0S7). In the region Met 26 - Arg 232, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque IL-4 R alph s 1 * 1 mg ACRBILR-C52H8-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou