Human IL-6 R alpha, His Tag (ILR-H4223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 365 (Accession NP00 0556.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-6 R alpha, His Tag (ILR-H4223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 365 (Accession NP00 0556.1). 1 * 1 mg ACRBILR-H4223-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou