Human IL-23 R, Fc Tag (ILR-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 355 (Accession Q5VWK5-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-23 R, Fc Tag (ILR-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 355 (Accession Q5VWK5-1). 1 * 1 mg ACRBILR-H5254-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou