Biotinylated Human IL-17 RA, His,Avitag (ILR-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Acc ession Q96F46-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-17 RA, His,Avitag (ILR-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Acc ession Q96F46-1). 1 * 25 µG ACRBILR-H82E5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou