Biotinylated Human IL-17 RA, His,Avitag (ILR-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Acc ession Q96F46-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IL-17 RA, His,Avitag (ILR-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Acc ession Q96F46-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-17 RA, His,Avitag (ILR-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Acc ession Q96F46-1). 1 * 200 µG ACRBILR-H82E5200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou