Biotinylated Human IL-4 R alpha, Avitag,His Tag (ILR-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - His 232 (Accession NP000409.1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-4 R alpha, Avitag,His Tag (ILR-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - His 232 (Accession NP000409.1). 1 * 200 µG ACRBILR-H82E9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou