Biotinylated Human IL-23 R, Fc,Avitag (ILR-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 355 (Acces sion Q5VWK5-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IL-23 R, Fc,Avitag (ILR-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 355 (Acces sion Q5VWK5-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-23 R, Fc,Avitag (ILR-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 355 (Acces sion Q5VWK5-1). 1 * 25 µG ACRBILR-H82F3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou