Biotinylated Human IL-23 R, Fc,Avitag (ILR-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 355 (Acces sion Q5VWK5-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-23 R, Fc,Avitag (ILR-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 355 (Acces sion Q5VWK5-1). 1 * 200 µG ACRBILR-H82F3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou