Recombinat Protein,Mouse IL-4 R alpha CD124 Protein, Fc Tag,Mouse IL-4 R alpha, Fc Tag (ILR-M5252) is expressed from human 293 cell s (HEK293). It contains AA Ile 26 - Arg 233 (Accession NP001008700).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Mouse IL-4 R alpha CD124 Protein, Fc Tag,Mouse IL-4 R alpha, Fc Tag (ILR-M5252) is expressed from human 293 cell s (HEK293). It contains AA Ile 26 - Arg 233 (Accession NP001008700).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C 1 * 1 mg ACRBILR-M5252-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou