Recombinat Protein,Mouse gp130 CD130 IL-6 R beta Protein, Fc Tag,Mouse gp130, Fc Tag (ILT-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 23 - Glu 617 (Accession NP034690).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-term t 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Mouse gp130 CD130 IL-6 R beta Protein, Fc Tag,Mouse gp130, Fc Tag (ILT-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 23 - Glu 617 (Accession NP034690).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-term t 1 * 100 µG ACRBILT-M5252100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou