Human VEGF R2, Strep Tag (KDR-H5280) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 764 (Accession AAI3182 3). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human VEGF R2, Strep Tag (KDR-H5280) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 764 (Accession AAI3182 3). 1 * 1 mg ACRBKDR-H5280-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou