Biotinylated Human VEGF R2, Avitag,His Tag (KDR-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 764 ( Accession AAI31823). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human VEGF R2, Avitag,His Tag (KDR-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 764 ( Accession AAI31823). 1 * 200 µG ACRBKDR-H82E5200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou