Mouse LAIR-1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (LA1-M5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Tyr 141 (Accession Q8BG84-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse LAIR-1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (LA1-M5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Tyr 141 (Accession Q8BG84-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse LAIR-1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (LA1-M5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Tyr 141 (Accession Q8BG84-1). 1 * 1 mg ACRBLA1-M5254-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou