Human LAIR-2, His Tag (LA2-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Pro 152 (Accession AAH69366). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human LAIR-2, His Tag (LA2-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Pro 152 (Accession AAH69366). 1 * 1 mg ACRBLA2-H5220-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou