Biotinylated Human LAIR-2, His,Avitag (LA2-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Pro 152 (Acces sion Q6ISS4-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human LAIR-2, His,Avitag (LA2-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Pro 152 (Acces sion Q6ISS4-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human LAIR-2, His,Avitag (LA2-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Pro 152 (Acces sion Q6ISS4-1). 1 * 25 µG ACRBLA2-H82E4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou