Cynomolgus LAG-3, Fc Tag (LA3-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - His 449 (Accession XP00557 0011.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus LAG-3, Fc Tag (LA3-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - His 449 (Accession XP00557 0011.1). 1 * 1 mg ACRBLA3-C5252-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou