Cynomolgus LAG-3, Mouse IgG2a Fc tag (LA3-C52A0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - His 449 (Access ion XP005570011.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Cynomolgus LAG-3, Mouse IgG2a Fc tag (LA3-C52A0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - His 449 (Access ion XP005570011.1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus LAG-3, Mouse IgG2a Fc tag (LA3-C52A0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - His 449 (Access ion XP005570011.1). 1 * 1 mg ACRBLA3-C52A0-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou