Human LAG-3, His Tag, low endotoxin (LA3-H522a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accessi on P18627-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human LAG-3, His Tag, low endotoxin (LA3-H522a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accessi on P18627-1). 1 * 1 mg ACRBLA3-H522A-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou