Biotinylated Human LAG-3, Mouse IgG2a Fc,Avitag (LA3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accession P18627-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human LAG-3, Mouse IgG2a Fc,Avitag (LA3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accession P18627-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human LAG-3, Mouse IgG2a Fc,Avitag (LA3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accession P18627-1). 1 * 200 µG ACRBLA3-H82F3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou