Biotinylated Human LDL R, His,Avitag (LDR-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 788 (Access ion P01130-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human LDL R, His,Avitag (LDR-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 788 (Access ion P01130-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human LDL R, His,Avitag (LDR-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 788 (Access ion P01130-1). 1 * 25 µG ACRBLDR-H82E7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou